Få mere at vide
2-Thiophenecarbonyl Chloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Thiophenecarbonyl Chloride |
| CAS | 5271-67-0 |
| Molekylær formel | C5H3ClOS |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | 2-(Chlorocarbonyl)thiophene, 2-(Chloroformyl)thiophene, 2-Thenoyl Chloride, 2-Thienylcarbonyl chloride, 2-Thiophencarbonyl chloride, 2-Thiophenecarboxylic Acid Chloride, 2-Thiophenecarboxylic Chloride, 2-Thiopheneformyl Chloride, 5-Thiophene-2-carbonyl Chloride, Thenoyl Chloride, Thiophen-2-ylcarbonyl Chloride, alpha-Thenoyl Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C5H3ClOS/c6-5(7)4-2-1-3-8-4/h1-3H |
| SMIL | ClC(=O)c1cccs1 |
| IUPAC navn | thiophene-2-carbonyl chloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 146.59 |
| Formel vægt | 145.9593 |