Få mere at vide
2-Thiophenecarbonyl Chloride, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | 2-Thiophenecarbonyl Chloride |
| CAS | 5271-67-0 |
| Molekylær formel | C5H3ClOS |
| Mængde | 50 g |
| Synonym | 2-(Chlorocarbonyl)thiophene, 2-(Chloroformyl)thiophene, 2-Thenoyl Chloride, 2-Thienylcarbonyl chloride, 2-Thiophencarbonyl chloride, 2-Thiophenecarboxylic Acid Chloride, 2-Thiophenecarboxylic Chloride, 2-Thiopheneformyl Chloride, 5-Thiophene-2-carbonyl Chloride, Thenoyl Chloride, Thiophen-2-ylcarbonyl Chloride, alpha-Thenoyl Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C5H3ClOS/c6-5(7)4-2-1-3-8-4/h1-3H |
| SMIL | ClC(=O)c1cccs1 |
| IUPAC navn | thiophene-2-carbonyl chloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 146.59 |
| Formel vægt | 145.9593 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?