Få mere at vide
2-Thiophenecarbonyl chloride, 98%
Artikelnummer. 10543171 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10543171 25 mL Glasflaske 25ml
10193960 100 mL Glasflaske 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10543171 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 187770250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 5271-67-0 | C5H3ClOS | 146.59 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5271-67-0
Molekylær formel C5H3ClOS
Molekylvægt (g/mol) 146.59
MDL nummer MFCD00005428
InChI nøgle QIQITDHWZYEEPA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-thiophenecarbonyl chloride, 2-thenoyl chloride, 2-thienylcarbonyl chloride, 2-thiophenecarbonylchloride, thiophenecarbonyl chloride, 2-thiophene carbonyl chloride, thiophene-2-carboxylic acid chloride, thenoyl chloride, thienoyl chloride, 2-thenoylchloride
PubChem CID 78928
IUPAC navn thiophen-2-carbonylchlorid
SMIL ClC(=O)C1=CC=CS1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Thiophenecarbonyl chloride
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til Grå-Gul
Tæthed 1.3700g/mL
Kogepunkt 205°C to 208°C
Flammepunkt 90°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.5890 to 1.591
Mængde 25 mL
Specifik vægtfylde 1.37
Formel vægt 146.6
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Thiophenecarbonyl chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.