Få mere at vide
2-Thiophenecarbonitrile, 97%
Artikelnummer. 10702391 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 mL
50 mL
250 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10ml
250ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10702391 10 mL Glasflaske 10ml
10461681 50 mL Glasflaske 50ml
10125553 250 mL Glasflaske 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10702391 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 298050100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 1003-31-2 | C5H3NS | 109,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1003-31-2
Molekylær formel C5H3NS
Molekylvægt (g/mol) 109.15
MDL nummer MFCD00005416
InChI nøgle CUPOOAWTRIURFT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-thiophenecarbonitrile, 2-cyanothiophene, 2-thiophene carbonitrile, 2-thenylcyanide, thiophenecarbonitrile, 2-thienonitrile, 2-thenonitrile, 2-thiophenenitrile, 2-cyano-thiophene, 2-thienylcarbonitrile
PubChem CID 66087
IUPAC navn thiophen-2-carbonitril
SMIL C1=CSC(=C1)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Thiophenecarbonitrile
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.1700g/mL
Kogepunkt 192 °C
Flammepunkt 53 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1,5620 til 1,564
Mængde 10 mL
Beilstein 18,29
Specifik vægtfylde 1.17
Formel vægt 109.15
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske