Få mere at vide
2-Thiophenecarbonitrile, 97%
Artikelnummer. 10461681 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
10 mL
50 mL
250 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10ml
250ml
50ml
Artikelnummer. 10461681
Brand: Thermo Scientific Acros 298050500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1003-31-2 | C5H3NS | 109.15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1003-31-2
Molekylær formel C5H3NS
Molekylvægt (g/mol) 109.15
MDL nummer MFCD00005416
InChI nøgle CUPOOAWTRIURFT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-thiophenecarbonitrile, 2-cyanothiophene, 2-thiophene carbonitrile, 2-thenylcyanide, thiophenecarbonitrile, 2-thienonitrile, 2-thenonitrile, 2-thiophenenitrile, 2-cyano-thiophene, 2-thienylcarbonitrile
PubChem CID 66087
IUPAC navn thiophen-2-carbonitril
SMIL C1=CSC(=C1)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Thiophenecarbonitrile
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.1700g/mL
Kogepunkt 192°C
Flammepunkt 53°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.5620 to 1.564
Mængde 50 mL
Beilstein 18,29
Specifik vægtfylde 1.17
Formel vægt 109.15
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske