Få mere at vide
2-Thiopheneacetylchlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10281972 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
50g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10281972 5 g Glasflaske 5g
10318610 50 g Glasflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10281972 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 232230050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 39098-97-0 | C6H5ClOS | 160.62 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 39098-97-0
Molekylær formel C6H5ClOS
Molekylvægt (g/mol) 160.62
MDL nummer MFCD00005456
InChI nøgle AJYXPNIENRLELY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-thiopheneacetyl chloride, 2-thiophen-2-yl acetyl chloride, 2-thienylacetyl chloride, 2-thiophene acetyl chloride, thiophene-2-acetyl chloride, 2-2-thienyl acetyl chloride, thiopheneacetyl chloride, 2-thiopheneacetylchloride, thienylacetyl chloride, thien-2-ylacetyl chloride
PubChem CID 162362
IUPAC navn 2-thiophen-2-ylacetylchlorid
SMIL C1=CSC(=C1)CC(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Thiopheneacetyl chloride
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Farve Brun
Tæthed 1.3030g/mL
Kogepunkt 130°C to 135°C (90.0 mmHg)
Flammepunkt 101°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.55
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 1.303
Formel vægt 160.62
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 2-(2-thienyl)acetyl chloride
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Hazard Statement
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
  • EUH029-Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.