Få mere at vide
2-Thiopheneacetylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11367346
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11367346 25 g 25g
11357346 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11367346 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L09323.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 39098-97-0 | C6H5ClOS | 160.615 g/mol
2-Thiopheneacetylchlorid blev brugt i syntesen af (S)-ethyl-1-(2-thiopheneacetyl)-3-piperidincarboxylat, nipecotatholdig immunopotentiator, 5-fluoruracil-cephalosporin prodrug, serie af nye N,N-dietyls(thiophen)-diamin-acetylderivater ogβ -(thiophen-2-yl)acetamidomorphin. Bruges også i syntesen af Nitrocefin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2-Thiopheneacetylchlorid blev brugt i syntesen af
(S)-ethyl-1-(2-thiopheneacetyl)-3-piperidincarboxylat, nipecotat-holdig immunpotentiator, 5-fluorouracil-cephalosporin prodrug, serie af nye N,N′ -di(thiophenacetyl)diaminderivater og 6-β -(thiophen-2′ -yl)acetamidomorphin. Bruges også i syntesen af Nitrocefin.
Opløselighed
Reagerer med vand.
Noter
Fugtfølsom, opbevares væk fra fugt. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 39098-97-0
Molekylær formel C6H5ClOS
Molekylvægt (g/mol) 160.615
MDL nummer MFCD00005456
InChI nøgle AJYXPNIENRLELY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-thiopheneacetyl chloride, 2-thiophen-2-yl acetyl chloride, 2-thienylacetyl chloride, 2-thiophene acetyl chloride, thiophene-2-acetyl chloride, 2-2-thienyl acetyl chloride, thiopheneacetyl chloride, 2-thiopheneacetylchloride, thienylacetyl chloride, thien-2-ylacetyl chloride
PubChem CID 162362
IUPAC navn 2-thiophen-2-ylacetylchlorid
SMIL C1=CSC(=C1)CC(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Thiopheneacetyl chloride
Tæthed 1.303
Kogepunkt 131°C to 132°C (90 mmHg)
Flammepunkt 101°C (213°F)
Brydningsindeks 1.5513
Mængde 25 g
FN nummer UN3265
Beilstein 114547
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Reacts with water.
Formel vægt 160.62
Procent renhed 98%