Få mere at vide
2-Thiopheneacetic acid, 98%
Artikelnummer. 10427570 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10427570 100 g Plastflaske 100g
10232652 5 g Glasflaske 5g
10307610 25 g Plastflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10427570 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 187731000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1918-77-0 | C6H6O2S | 142.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1918-77-0
MDL nummer MFCD00005458
InChI nøgle SMJRBWINMFUUDS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-thiopheneacetic acid, 2-thienylacetic acid, thiopheneacetic acid, 2-thiophen-2-yl acetic acid, thiophene-2-acetic acid, 2-2-thienyl acetic acid, 2-thiophene acetic acid, thiophen-2-ylacetic acid, thien-2-yl acetic acid, 2-carboxymethyl thiophene
PubChem CID 15970
ChEBI CHEBI:45807
IUPAC navn 2-thiophen-2-yleddikesyre
SMIL C1=CSC(=C1)CC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Thiopheneacetic acid
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 61°C to 65°C
Farve Brun
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Plastflaske
Molekylær formel C6H6O2S
Mængde 100 g
Beilstein 18, 293
Molekylvægt (g/mol) 142.172
Formel vægt 142.17
Procent renhed ≥97.5%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Thiopheneacetic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.