Få mere at vide
2-Thiopheneacetic acid, 98%
Artikelnummer. 11478573
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11478573 500 g 500g
11458573 25 g 25g
11468573 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11478573 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10394.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1918-77-0 | C6H6O2S | 142.172 g/mol
2-Thiopheneeddikesyre bruges til fremstilling af rosetlignende guldmaterialer i nanoskala. Yderligere bruges det som et farmaceutisk mellemprodukt til cefaloridin og cefalotinnatrium.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Thiopheneeddikesyre anvendes til fremstilling af rosetlignende guldmaterialer i nanoskala. Yderligere bruges det som et farmaceutisk mellemprodukt til cefaloridin og cefalotinnatrium.
Opløselighed
Opløselig i vand, ethanol, ether og kulstoftetrachlorid.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1918-77-0
Molekylær formel C6H6O2S
Molekylvægt (g/mol) 142.172
MDL nummer MFCD00005458
InChI nøgle SMJRBWINMFUUDS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-thiopheneacetic acid, 2-thienylacetic acid, thiopheneacetic acid, 2-thiophen-2-yl acetic acid, thiophene-2-acetic acid, 2-2-thienyl acetic acid, 2-thiophene acetic acid, thiophen-2-ylacetic acid, thien-2-yl acetic acid, 2-carboxymethyl thiophene
PubChem CID 15970
ChEBI CHEBI:45807
IUPAC navn 2-thiophen-2-yleddikesyre
SMIL C1=CSC(=C1)CC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Thiopheneacetic acid
Smeltepunkt 61°C to 65°C
Kogepunkt 160°C (22 mmHg)
Mængde 500 g
FN nummer UN3261
Beilstein 114551
Opløselighedsinformation Soluble in water,ethanol,ether and carbon tetrachloride.
Formel vægt 142.18
Procent renhed 98%