Få mere at vide
2-Thiopheneacetamide, 98%
Artikelnummer. 11334096
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11334096 100 g 100g
11314096 5 g 5g
11324096 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11334096 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19221.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4461-29-4 | C6H7NOS | 141.188 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4461-29-4
Molekylær formel C6H7NOS
Molekylvægt (g/mol) 141.188
MDL nummer MFCD00017556
InChI nøgle UUPZTFTUZUQRQT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-thiophen-2-yl acetamide, thiophene-2-acetamide, 2-thiopheneacetamide, 2-2-thienyl acetamide, thiophen-2-acetamide, thiophen-2-yl-acetamide, 2-thienylacetamide, thiolacet-amide, 2-thienyl acetamide, acmc-1ajdb
PubChem CID 78208
IUPAC navn 2-thiophen-2-ylacetamid
SMIL C1=CSC(=C1)CC(=O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Thiopheneacetamide
Smeltepunkt 145°C to 148°C
Mængde 100 g
Beilstein 114558
Formel vægt 141.19
Procent renhed 98%