Få mere at vide
[2-(Thiophene-2-yl)ethyl]amine, TRC
Artikelnummer. 30454867
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30454867 5 g
1 options
Artikelnummer. 30454867 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT3681605G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Thiophen-2-yl)ethylamine
CAS 30433-91-1
Molekylær formel C6 H9 NS
Mængde 5 g
Synonym 2-Thiopheneethanamine, Thiophene-2-ethylamine, 2-Thiopheneethylamine (8CI), 2-(2-Aminoethyl)thiophene, 2-(2-Thienyl)-1-ethanamine, 2-(2-Thienyl)ethanamine, 2-(2-Thienyl)ethylamine, 2-(2-Thiophene)ethylamine, 2-(Thiophen-2-yl)ethanamine, 2-(Thiophen-2-yl)ethylamine, 2-Thienylethylamine, [2-(Thiophene-2-yl)ethyl]amine, β-(2-Thienyl)ethylamine
InChI formel InChI=1S/C6H9NS/c7-4-3-6-2-1-5-8-6/h1-2,5H,3-4,7H2
SMIL NCCc1cccs1
IUPAC navn 2-thiophen-2-ylethanamine
Molekylvægt (g/mol) 127.207
Formel vægt 127.0456