Få mere at vide
2-(Thiophen-2-yl)ethylamine, Mikromol™
Artikelnummer. 30052285
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30052285 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30052285 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0455.200100
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-(Thiophen-2-yl)ethylamine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Thiophen-2-yl)ethylamine
CAS 30433-91-1
Analyt- eller komponentnavne 2-(Thiophen-2-yl)ethylamine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C6 H9 NS
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 2-Thiopheneethanamine, Thiophene-2-ethylamine, 2-Thiopheneethylamine (8CI), 2-(2-Aminoethyl)thiophene, 2-(2-Thienyl)-1-ethanamine, 2-(2-Thienyl)ethanamine, 2-(2-Thienyl)ethylamine, 2-(2-Thiophene)ethylamine, 2-(Thiophen-2-yl)ethanamine, 2-(Thiophen-2-yl)ethylamine, 2-Thienylethylamine, [2-(Thiophene-2-yl)ethyl]amine, β-(2-Thienyl)ethylamine
InChI formel InChI=1S/C6H9NS/c7-4-3-6-2-1-5-8-6/h1-2,5H,3-4,7H2
SMIL NCCc1cccs1
IUPAC navn 2-(2-thienyl)ethanamine
Molekylvægt (g/mol) 127.207
Mængde 100 mg
Formel vægt 127.0456 g/mol