Få mere at vide
2-(Thiophen-2-yl)acetamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(Thiophen-2-yl)acetamide |
| CAS | 4461-29-4 |
| Molekylær formel | C6H7NOS |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2-Thienylacetamide |
| InChI formel | InChI=1S/C6H7NOS/c7-6(8)4-5-2-1-3-9-5/h1-3H,4H2,(H2,7,8) |
| SMIL | NC(=O)Cc1cccs1 |
| IUPAC navn | 2-thiophen-2-ylacetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 141.19 |