Få mere at vide
2-Thionaphthol, 98%
Artikelnummer. 11450073
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11450073 50 g 50g
11440073 10 g 10g
11460073 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11450073 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12125.18
 Begrænset vare
På lager
CAS: 91-60-1 | C10H8S | 160,234 g/mol
2-Thionaphthol blev anvendt til fremstilling af kolesterol monolag og flerlags Langmuir-Blodgett (LB) film. Den magnetiske resonansforskydning for et selvsamlet monolag af 2-naphthalenthiol blev undersøgt, hvilket antydede et betydeligt løfte i fleksible og gennemsigtige fotoniske enheder til biologisk og kemisk sansning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Thionaphthol blev anvendt til fremstilling af kolesterol monolag og flerlags Langmuir-Blodgett (LB) film. Den magnetiske resonansforskydning for et selvsamlet monolag af 2-naphthalenthiol blev undersøgt, hvilket antydede et betydeligt løfte i fleksible og gennemsigtige fotoniske enheder til biologisk og kemisk sansning.
Opløselighed
Opløseligt i alkohol, dipropylenglycol. Opløselig i vand 34,4 mg/L °ved 25 C.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Luftfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 91-60-1
Molekylær formel C10H8S
Molekylvægt (g/mol) 160.234
MDL nummer MFCD00004086
InChI nøgle RFCQDOVPMUSZMN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-naphthalenethiol, 2-mercaptonaphthalene, 2-thionaphthol, thionaphthol, 2-naphthyl mercaptan, vulcamel tbn, 2-naphthyl thiol, renacit 1, rpa no. 2, rpa 2
PubChem CID 7058
IUPAC navn naphthalen-2-thiol
SMIL C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Thionaphthol
Smeltepunkt 79 °C til 83 °C
Tæthed 1.55
Kogepunkt 286 °C
Mængde 50 g
Beilstein 636389
Følsomhed Luftfølsom
Merck Index 14,6379
Opløselighedsinformation Opløselig i alkohol, dipropylenglycol. Opløselig i vand 34,4 mg/L @ 25 °C.
Formel vægt 160.24
Procent renhed ≥98%