Få mere at vide
(2-Thiomorpholinopyrid-4-yl)methylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | (2-Thiomorpholinopyrid-4-yl)methylamine |
| CAS min % | 96.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Mængde | 250 mg |
| Formel vægt | 209.32 |
| Procent renhed | 97% |