Få mere at vide
(2-Thiomorpholinopyrid-4-yl)methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10193464
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10193464 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10091824 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10193464 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC50509CB
Kemiske identifikatorer
CAS 898289-25-3
Molekylær formel C10H14N2OS
Molekylvægt (g/mol) 210.295
MDL nummer MFCD09702362
InChI nøgle KDJBEJVGUFHDPW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-thiomorpholinopyrid-4-yl methanol, 2-thiomorpholin-4-yl pyridin-4-yl methanol, 2-thiomorpholin-4-ylpyridin-4-yl methanol, 4-pyridinemethanol,2-4-thiomorpholinyl, 4-hydroxymethyl-2-thiomorpholin-4-yl pyridine, 2-thiomorpholinopyridin-4-yl methanol, 4-4-hydroxymethyl pyridin-2-yl thiomorpholine, 2-1,4-thiazaperhydroin-4-yl-4-pyridyl methan-1-ol
PubChem CID 24229508
IUPAC navn (2-thiomorpholin-4-ylpyridin-4-yl)methanol
SMIL C1CSCCN1C2=NC=CC(=C2)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2-Thiomorpholinopyrid-4-yl)methanol
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 210.3
Procent renhed 97%