Få mere at vide
2-Thiomorpholinisonicotinonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10327444
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10327444 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10327444 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC50516DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 884507-30-6
Molekylær formel C10H11N3S
Molekylvægt (g/mol) 205.28
MDL nummer MFCD09025862
InChI nøgle MZIANIKUVGCEPB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-thiomorpholinoisonicotinonitrile, 2-thiomorpholin-4-yl pyridine-4-carbonitrile, 4-pyridinecarbonitrile,2-4-thiomorpholinyl, 2-1,4-thiazaperhydroin-4-yl pyridine-4-carbonitrile
PubChem CID 18525850
IUPAC navn 2-(thiomorpholin-4-yl)pyridin-4-carbonitril
SMIL N#CC1=CC(=NC=C1)N1CCSCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Thiomorpholinoisonicotinonitrile
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 205.28
Procent renhed 97%