Få mere at vide
2-Thiomorpholinoisonicotinsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10356334
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10356334 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10356334 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC50501DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-10-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Thiomorpholinoisonicotinic acid
CAS 884507-29-3
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C10H12N2O2S
MDL nummer MFCD09025860
Mængde 1 g
Synonym 2-thiomorpholinoisonicotinic acid, 2-thiomorpholin-4-yl pyridine-4-carboxylic acid, 4-pyridinecarboxylicacid, 2-4-thiomorpholinyl, 2-1,4-thiazaperhydroin-4-yl pyridine-4-carboxylic acid
InChI nøgle DDAWRDLRTZFVHD-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1CSCCN1C2=NC=CC(=C2)C(=O)O
IUPAC navn 2-thiomorpholin-4-ylpyridin-4-carboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 224.278
PubChem CID 18525848
Formel vægt 224.28
Procent renhed 97%