Få mere at vide
2-Thiomorpholinisonicotinaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10062254
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10062254 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10594764 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10062254 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC50504CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-08-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 898289-24-2
Molekylær formel C10H12N2OS
Molekylvægt (g/mol) 208.28
MDL nummer MFCD09702361
InChI nøgle XESFZSHCANCGBY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-thiomorpholinoisonicotinaldehyde, 2-thiomorpholin-4-yl pyridine-4-carbaldehyde, 2-thiomorpholin-4-yl pyridine-4-carboxaldehyde, 4-pyridinecarboxaldehyde,2-4-thiomorpholinyl, 2-thiomorpholin-4-yl isonicotinaldehyde, 2-1,4-thiazaperhydroin-4-yl pyridine-4-carbaldehyde
PubChem CID 24229507
IUPAC navn 2-thiomorpholin-4-ylpyridin-4-carbaldehyd
SMIL O=CC1=CC(=NC=C1)N1CCSCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Thiomorpholinoisonicotinaldehyde
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 208.28
Procent renhed 97%