Få mere at vide
2-Thiohydantoin, TRC
Artikelnummer. 30455522
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30455522 25 g
1 options
Artikelnummer. 30455522 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT34449025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Thiohydantoin
CAS 503-87-7
Molekylær formel C3H4N2OS
Mængde 25 g
Synonym 2-Thioxo-4-imidazolidinone, 2-Thio-hydantoin, 4-Oxo-2-thioxoimidazolidine, Imidazolidin-4-one-2-thione, NSC 11772, Thiohydantoin
InChI formel InChI=1S/C3H4N2OS/c6-2-1-4-3(7)5-2/h1H2,(H2,4,5,6,7)
SMIL O=C1CNC(=S)N1
IUPAC navn 2-sulfanylideneimidazolidin-4-en
Molekylvægt (g/mol) 116.14
Formel vægt 116.0044