Få mere at vide
Alfa Aesar™ 2-Thiohydantoin, 99%
Artikelnummer. 11411447
Skift visning
Mængde:
25g
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11411447 25g 25g
1 options
Artikelnummer. 11411447 Leverandør Alfa Aesar™ Leverandørnr. B24934.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Thiohydantoin
CAS 503-87-7
Molekylær formel C3H4N2OS
MDL nummer MFCD00005277
Mængde 25g
Synonym 2-thiohydantoin, thiohydantoin, 4-imidazolidinone, 2-thioxo, 2-thioxoimidazolidin-4-one, 2-thioguidanthion, hydantoin, 2-thio, usaf be-25, 2-thioxo-4-imidazolidinone, 2-thioxo-1,3-diazolidin-4-one, glycine thiohydantoin
InChI nøgle UGWULZWUXSCWPX-UHFFFAOYSA-N
SMIL O=C1CNC(=S)N1
IUPAC navn 2-sulfanylideneimidazolidin-4-one
Molekylvægt (g/mol) 116.14
PubChem CID 1274030
Formel vægt 116.14
Procent renhed 99%