Få mere at vide
2-Thiohydantoin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10193251 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10193251 25 g Glasflaske 25g
1 options
Artikelnummer. 10193251 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 138760250
 Begrænset vare
På lager
CAS: 503-87-7 | C3H4N2OS | 116.14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Thiohydantoin
Navn note 99%
CAS 503-87-7
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 229,0 °C til 231,0 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C3H4N2OS
MDL nummer MFCD00005277
Mængde 25 g
Beilstein 24, 260
Synonym 2-thiohydantoin, thiohydantoin, 4-imidazolidinone, 2-thioxo, 2-thioxoimidazolidin-4-one, 2-thioguidanthion, hydantoin, 2-thio, usaf be-25, 2-thioxo-4-imidazolidinone, 2-thioxo-1,3-diazolidin-4-one, glycine thiohydantoin
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: en smule.
InChI nøgle UGWULZWUXSCWPX-UHFFFAOYSA-N
SMIL O=C1CNC(=S)N1
IUPAC navn 2-sulfanylidenimidazolidin-4-on
Molekylvægt (g/mol) 116.14
PubChem CID 1274030
Formel vægt 116.14
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver