Få mere at vide
2-Thiohydantoin, 98%
Artikelnummer. 15720809 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15720809 100 g 100g
1 options
Artikelnummer. 15720809 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 138761000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
CAS: 503-87-7 | C3H4N2OS | 116,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 503-87-7
Molekylær formel C3H4N2OS
Molekylvægt (g/mol) 116.14
MDL nummer MFCD00005277
InChI nøgle UGWULZWUXSCWPX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-thiohydantoin, thiohydantoin, 4-imidazolidinone, 2-thioxo, 2-thioxoimidazolidin-4-one, 2-thioguidanthion, hydantoin, 2-thio, usaf be-25, 2-thioxo-4-imidazolidinone, 2-thioxo-1,3-diazolidin-4-one, glycine thiohydantoin
PubChem CID 1274030
IUPAC navn 2-sulfanylidenimidazolidin-4-on
SMIL O=C1CNC(=S)N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Thiohydantoin
Smeltepunkt 229,0 °C til 231,0 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (HPLC)
Mængde 100 g
Beilstein 24,26
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: en smule.
Formel vægt 116.14
Procent renhed 98%