Få mere at vide
2-Thiocytidine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Thiocytidine |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H13N3O4S/c10-5-1-2-12(9(17)11-5)8-7(15)6(14)4(3-13)16-8/h1-2,4,6-8,13-15H,3H2,(H2,10,11,17)/t4-,6-,7-,8-/m1/s1 |
| Formel vægt | 259.0627 |