Få mere at vide
2-Thioadenosine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Thioadenosine |
| CAS | 43157-50-2 |
| Molekylær formel | C10H13N5O4S |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 1,2-Dihydro-2-thioxo-adenosine, 2,3-Dihydro-2-thioxoadenosine, 2-Mercaptoadenosine |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13N5O4S/c11-7-4-8(14-10(20)13-7)15(2-12-4)9-6(18)5(17)3(1-16)19-9/h2-3,5-6,9,16-18H,1H2,(H3,11,13,14,20)/t3-,5-,6-,9-/m1/s1 |
| SMIL | NC(C1=C(N2)N([C@@H]3O[C@@H]([C@H]([C@H]3O)O)CO)C=N1)=NC2=S |
| IUPAC navn | 6-amino-9-((2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-3,9-dihydro-2H-purine-2-thione |
| Molekylvægt (g/mol) | 299.31 |
| Formel vægt | 299.07 |