missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Thioadenosine, TRC

Artikelnummer. 30449188
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30449188 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30449188 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT3451151G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Thioadenosine
CAS 43157-50-2
Molekylær formel C10H13N5O4S
Mængde 1 g
Synonym 1,2-Dihydro-2-thioxo-adenosine, 2,3-Dihydro-2-thioxoadenosine, 2-Mercaptoadenosine
InChI formel InChI=1S/C10H13N5O4S/c11-7-4-8(14-10(20)13-7)15(2-12-4)9-6(18)5(17)3(1-16)19-9/h2-3,5-6,9,16-18H,1H2,(H3,11,13,14,20)/t3-,5-,6-,9-/m1/s1
SMIL NC(C1=C(N2)N([C@@H]3O[C@@H]([C@H]([C@H]3O)O)CO)C=N1)=NC2=S
IUPAC navn 6-amino-9-((2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-3,9-dihydro-2H-purine-2-thione
Molekylvægt (g/mol) 299.31
Formel vægt 299.07
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.