Få mere at vide
2-Thienylmagnesiumbromid, 1M opløsning i THF, AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10496709 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 mL
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
Pakningsstørrelse:
50ml
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10496709 50 mL AcroSeal™ Glasflaske 50ml
1 options
Artikelnummer. 10496709 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 434610500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 5713-61-1 | C4H3BrMgS | 187.34 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kogepunkt 65.0°C
Kemisk navn eller materiale 2-Thienylmagnesium bromide
CAS 5713-61-1, 109-99-9
Farve Brun til gul
CAS min % 17.6, 79.62
CAS Max % 20.38, 82.4
Fysisk form Løsning
Mængde 50 mL
Molekylær formel C4H3BrMgS
MDL nummer MFCD03094046
Flammepunkt −21°C
Synonym 2-thienylmagnesium bromide, thiophen-2-yl-magnesium bromide 1.0m, 2-thienylmagnesium bromide solution, thienylmagnesiumbromide, thienylmagnesium bromide, thienyl magnesium bromide, 2-thienyl magnesium bromide, bromo thiophen-2-yl magnesium, thiophen-2-ylmagnesium bromide, thiphen-2-yl magnesium bromide, grignard reagent
Opløselighedsinformation Solubility in water: reacts
InChI nøgle GSHPYJFNTAMRJF-UHFFFAOYSA-M
SMIL Br[Mg]C1=CC=CS1
IUPAC navn magnesium;2H-thiophen-2-id;bromid
Molekylvægt (g/mol) 187.34
PubChem CID 11074151
Formel vægt 187.34
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 0.95 to 1.10M
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Specifik vægtfylde 1.011
Tæthed 1.0110g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Thienylmagnesium bromide, 1M solution in THF
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.