Få mere at vide
2-Thienylboronic acid, 97%, Maybridge
Artikelnummer. 10376464
Skift visning
:
10g
Artikelnummer.
10376464 10g
1 options
Artikelnummer. 10376464 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC13012EA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Thienylboronic acid
CAS 6165-68-0
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Molekylær formel C4H5BO2S
MDL nummer MFCD00151850
Mængde 10 g
Synonym thiophene-2-boronic acid, 2-thiopheneboronic acid, 2-thienylboronic acid, thienylboronic acid, 2-thiopheneboronicacid, thiophen-2-ylboranediol, thiophene2-boronic acid, thiophen-2-yl boronic acid, 2-thiophenylboric acid, boronic acid, thienyl
InChI nøgle ARYHTUPFQTUBBG-UHFFFAOYSA-N
SMIL OB(O)C1=CC=CS1
IUPAC navn (thiophen-2-yl)boronic acid
Molekylvægt (g/mol) 127.95
PubChem CID 2733960
Formel vægt 127.96
Procent renhed 97%