Få mere at vide
2-thiazolylzinkbromid, 0,5M i THF, pakket under argon i genlukkelig ChemSeal™ flasker, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15495365
Skift visning
Mængde:
50 mL
Emballage:
ChemSeal™ flasker
Pakningsstørrelse:
50ml
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15495365 50 mL ChemSeal™ flasker 50ml
1 options
Artikelnummer. 15495365 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H58497.AD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 173382-28-0 | C3H3BrNSZn- | 230,408 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Pakket under Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Thiazolylzinc bromide
CAS 173382-28-0
Farve Sort til gul
Tæthed 0.992 g/mL
Emballage ChemSeal™ flasker
Molekylær formel C3H3BrNSZn-
MDL nummer MFCD00671987
Mængde 50 mL
FN nummer UN3399
Følsomhed Luftfølsom
Synonym 2-thiazolylzinc bromide
InChI nøgle LTQFJEXGGNLQAS-UHFFFAOYSA-M
SMIL C1=CSC=N1.[Zn].[Br-]
IUPAC navn 1,3-thiazol;zink;bromid
Molekylvægt (g/mol) 230.408
PubChem CID 131668576
Formel vægt 229.4
Fysisk form Væske