Få mere at vide
2-Thiazolidinone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Thiazolidinone |
| CAS | 2682-49-7 |
| Molekylær formel | C3H5NOS |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 1,3-Thiazolidin-2-one, 2-Oxothiazolidine, NSC 122613 |
| InChI formel | InChI=1S/C3H5NOS/c5-3-4-1-2-6-3/h1-2H2,(H,4,5) |
| SMIL | O=C1NCCS1 |
| IUPAC navn | 1,3-thiazolidin-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 103.14 |
| Formel vægt | 103.0092 |