Få mere at vide
2-Thiazolesulfonylchlorid, TRC
Artikelnummer. 30450785
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30450785 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30450785 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT34422550MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Thiazolesulfonyl Chloride
CAS 100481-09-2
Molekylær formel C3H2ClNO2S2
Mængde 50 mg
Synonym 1,3-Thiazole-2-sulfonyl Chloride
InChI formel InChI=1S/C3H2ClNO2S2/c4-9(6,7)3-5-1-2-8-3/h1-2H
SMIL ClS(=O)(=O)c1nccs1
IUPAC navn 1,3-thiazol-2-sulfonylchlorid
Molekylvægt (g/mol) 183.64
Formel vægt 182.9215