Få mere at vide
2-Thenylmercaptan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10492821 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10492821 1 g Glasflaske 1g
10321614 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10492821 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 265110010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6258-63-5 | C5H6S2 | 130.22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6258-63-5
Molekylær formel C5H6S2
Molekylvægt (g/mol) 130.22
MDL nummer MFCD00107135
InChI nøgle GCZQHDFWKVMZOE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-thiophenemethanethiol, thenyl mercaptan, 2-thenylmercaptan, 2-thienylmethanethiol, thiophene-2-methanethiol, 2-thenylthiol, thiophen-2-yl-methanethiol, unii-9jml279xs6, 2-thenyl mercaptan, 2-mercaptomethyl thiophene
PubChem CID 80408
IUPAC navn thiophen-2-ylmethanthiol
SMIL C1=CSC(=C1)CS
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Thenylmercaptan
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.2000g/mL
Kogepunkt 90°C (15.0 mmHg)
Flammepunkt 81°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.6020 to 1.604
Mængde 1 g
Specifik vægtfylde 1.2
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble
Formel vægt 130.22
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske