Få mere at vide
2-Thenoinsyre, TRC
Artikelnummer. 30455560
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30455560 100 g
1 options
Artikelnummer. 30455560 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT343505100G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Thenoic Acid
CAS 527-72-0
Molekylær formel C5H4O2S
Mængde 100 g
Synonym 2-Thiophenecarboxylic Acid, 2-Carboxythiophene, 2-Thiophenic Acid, NSC 2188, alpha-Thiophenecarboxylic Acid
InChI formel InChI=1S/C5H4O2S/c6-5(7)4-2-1-3-8-4/h1-3H,(H,6,7)
SMIL OC(=O)c1cccs1
IUPAC navn Thiophen-2-karboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 128.15
Formel vægt 127.9932