Få mere at vide
2-(Tetrazol-5-yl)phenylboronic acid, 95%
Artikelnummer. 11996751 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11996751 1 g 1g
11906761 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11996751 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 445550010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 155884-01-8 | C7H7BN4O2 | 189.97 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 155884-01-8
Molekylær formel C7H7BN4O2
Molekylvægt (g/mol) 189.97
MDL nummer MFCD06796325
InChI nøgle GVRXWYFECKHTSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-5-tetrazolyl phenylboronic acid, 2-1h-tetrazol-5-yl phenyl boronic acid, 2-tetrazol-5-yl phenylboronic acid, 2-2h-tetrazol-5-yl phenylboronic acid, 2-2h-tetrazol-5-yl-phenylboronic acid, 2-1h-tetrazol-5-yl phenylboronic acid, 2-2h-tetrazol-5-yl phenyl boronic acid, boronic acid, 2-1h-tetrazol-5-yl phenyl, boronic acid,b-2-2h-tetrazol-5-yl phenyl
PubChem CID 11171482
IUPAC navn [2-(2H-1,2,3,4-tetrazol-5-yl)phenyl]borsyre
SMIL OB(O)C1=CC=CC=C1C1=NNN=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Tetrazol-5-yl)phenylboronic acid
Smeltepunkt 148°C to 152°C
Analyseprocentområde 94% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 189.97
Procent renhed 95%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-(Tetrazol-5-yl)phenylboronic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.