Få mere at vide
2-Tetralone, 99%
Artikelnummer. 11314434
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11314434 25 g 25g
11304434 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11314434 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L01053.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
CAS: 530-93-8 | C10H10O | 146,189 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 530-93-8
Molekylær formel C10H10O
Molekylvægt (g/mol) 146.189
MDL nummer MFCD00001727
InChI nøgle KCKZIWSINLBROE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-tetralone, beta-tetralone, 1,2,3,4-tetrahydro-2-naphthalenone, 3,4-dihydronaphthalen-2 1h-one, 1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-2-one, 2 1h-naphthalenone, 3,4-dihydro, .beta.-tetralone, tetralin-2-one, 3,4-dihydro-2 1h-naphthalenone, 3,4-dihydro-2-oxonaphthalene
PubChem CID 68266
IUPAC navn 3,4-dihydro-lH-naphthalen-2-on
SMIL C1CC2=CC=CC=C2CC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Tetralone
Smeltepunkt 18 °C
Tæthed 1.106
Kogepunkt 240 °C
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Brydningsindeks 1.56
Mængde 25 g
Beilstein 509386
Følsomhed Luftfølsom
Formel vægt 146.19
Procent renhed 99%