Få mere at vide
2-Tetralone, 99%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Tetralone |
| Smeltepunkt | 18 °C |
| Tæthed | 1.106 |
| Kogepunkt | 240 °C |
| Flammepunkt | >110 °C (230 °F) |
| Brydningsindeks | 1.56 |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 509386 |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| Formel vægt | 146.19 |
| Vis mere |