Få mere at vide
2-(Tetrahydropyran-4-yloxy)benzoesyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10482274
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10482274 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10012454 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10482274 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC52201CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 898289-29-7
Molekylær formel C12H14O4
Molekylvægt (g/mol) 222.24
MDL nummer MFCD09025869
InChI nøgle AVRDARROMNUMER-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-oxan-4-yloxy benzoic acid, 2-tetrahydropyran-4-yloxy benzoic acid, 2-oxan-4-yl oxy benzoic acid, 2-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy benzoic acid, benzoic acid, 2-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy, benzoic acid,2-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy, 2-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-yloxy benzoic acid
PubChem CID 21754839
IUPAC navn 2-(oxan-4-yloxy)benzoesyre
SMIL OC(=O)C1=CC=CC=C1OC1CCOCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Tetrahydropyran-4-yloxy)benzoic acid
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 222.24
Procent renhed 97%