Få mere at vide
2-(Tetrahydropyran-4-yloxy)anilin, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10143764
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10143764 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10367684 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10143764 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC52214CB
Kemiske identifikatorer
CAS 898289-35-5
Molekylær formel C11H15NO2
Molekylvægt (g/mol) 193.246
MDL nummer MFCD09025872
InChI nøgle CLGPZXHLRKSEDD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-tetrahydro-2h-pyran-4-yloxy aniline, 2-tetrahydropyran-4-yloxy aniline, 2-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy aniline, 2-oxan-4-yloxy aniline, benzenamine,2-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy, benzenamine, 2-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy, 2-oxan-4-yl oxy aniline, 2-tetrahydropyran-4-yloxyaniline, 4-2-aminophenoxy tetrahydro-2h-pyran, 2-tetrahydro-2h-pyran-4-yl ;oxy ;aniline
PubChem CID 24229516
IUPAC navn 2-(oxan-4-yloxy)anilin
SMIL C1COCCC1OC2=CC=CC=C2N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Tetrahydropyran-4-yloxy)aniline
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 193.24
Procent renhed 95%