Få mere at vide
2-tetrahydropyran-4-ylethanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10792164
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10792164 1 g 1g
10472074 250 mg 250mg
10612315 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10792164 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC67409DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 4677-18-3
Molekylær formel C7H14O2
Molekylvægt (g/mol) 130.19
MDL nummer MFCD00129068
InChI nøgle XZXZZACRGBBWTQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-tetrahydro-2h-pyran-4-yl ethanol, 2-oxan-4-yl ethan-1-ol, 2-tetrahydro-pyran-4-yl-ethanol, 2-tetrahydropyran-4-ylethanol, 2-oxan-4-yl ethanol, 4-2-hydroxyethyl oxane, 4-hydroxyethyl tetrahydropyran, 2h-pyran-4-ethanol, tetrahydro, 2-tetrahydro-2h-pyran-4-yl ethan-1-ol, 2-tetrahydro-2h-pyran-4-ylethanol
PubChem CID 17750944
SMIL OCCC1CCOCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Tetrahydropyran-4-ylethanol
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
IUPAC navn 2-(oxan-4-yl)ethanol
Formel vægt 130.19
Procent renhed 97%