Få mere at vide
2-Tetrahydrofuroinsyre, TRC
Artikelnummer. 30425472
Skift visning
Mængde:
5 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30425472 5 g
30417302 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30425472 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT2936455G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16874-33-2
Molekylær formel C5H8O3
Molekylvægt (g/mol) 116.12
Synonym Tetrahydro-2-furancarboxylic Acid, Tetrahydro-2-furoic Acid, (R,S)-Tetrahydrofuran-2-carboxylic Acid, (±)-Tetrahydro-2-furoic Acid, (±)-Tetrahydrofuran-2-carboxylic Acid, 1,2,3,4-Tetrahydrofuran-2-carboxylic Acid, NSC 521564, Tetrahydro-2-furancarboxylic Acid
IUPAC navn oxolan-2-carboxylsyre
SMIL OC(=O)C1CCCO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Tetrahydrofuroic Acid
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C5H8O3/c6-5(7)4-2-1-3-8-4/h4H,1-3H2,(H,6,7)
Formel vægt 116.0473