missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-((Tetrahydrofuran-2-yl)methoxy)phenol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-((Tetrahydrofuran-2-yl)methoxy)phenol |
| CAS | 41516-19-2 |
| Molekylær formel | C11H14O3 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 2-[(Tetrahydro-2-furanyl)methoxy]phenol |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14O3/c12-10-5-1-2-6-11(10)14-8-9-4-3-7-13-9/h1-2,5-6,9,12H,3-4,7-8H2 |
| SMIL | Oc1ccccc1OCC2CCCO2 |
| IUPAC navn | 2-(oxolan-2-ylmethoxy)phenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 194.23 |
| Formel vægt | 194.0943 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?