Få mere at vide
2-Tetradecylhexadecanoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Tetradecylhexadecanoic Acid |
| CAS | 66880-77-1 |
| Molekylær formel | C30 H60 O2 |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C30H60O2/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29(30(31)32)28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h29H,3-28H2,1-2H3,(H,31,32) |
| SMIL | CCCCCCCCCCCCCCC(CCCCCCCCCCCCCC)C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-tetradecylhexadecanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 452.8 |
| Formel vægt | 452.4593 |