missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Tetradecylcyclobutanone, TRC

Artikelnummer. 30426345
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30426345 100 mg
30423070 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30426345 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT291540100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 35493-47-1
Molekylær formel C18 H34 O
Molekylvægt (g/mol) 266.46
Synonym Cyclobutanone, 2-tetradecyl-, 2-(n-Tetradecyl)cyclobutanone, 2-Tetradecylcyclobutanone
IUPAC navn 2-tetradecylcyclobutan-1-one
SMIL CCCCCCCCCCCCCCC1CCC1=O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Tetradecylcyclobutanone
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C18H34O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-17-15-16-18(17)19/h17H,2-16H2,1H3
Formel vægt 266.261
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.