Få mere at vide
2-Tetradecanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Tetradecanol |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C14H30O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(2)15/h14-15H,3-13H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 214.2297 |