Få mere at vide
2-(tert-butylsulfonyl)-3-ethoxyacrylonitril, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10600286
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10600286 25 g 25g
10368322 1 g 1g
10739923 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10600286 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. KM01862EB
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 175201-67-9
Molekylær formel C9H15NO3S
Molekylvægt (g/mol) 217.283
InChI nøgle UEZQDEIGENVNHG-FPLPWBNLSA-N
Synonym 2z-3-ethoxy-2-2-methylpropane-2-sulfonyl prop-2-enenitrile
PubChem CID 40455567
IUPAC navn (Z)-2-tert-butylsulfonyl-3-ethoxyprop-2-enenitril
SMIL CCOC=C(C#N)S(=O)(=O)C(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(tert-Butylsulfonyl)-3-ethoxyacrylonitrile
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 25 g
Formel vægt 217.29
Procent renhed 97%