Få mere at vide
(2-tert-butylphenyl)methanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2-tert-butylphenyl)methanol |
| CAS | 21190-35-2 |
| Molekylær formel | C11H16O |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H16O/c1-11(2,3)10-7-5-4-6-9(10)8-12/h4-7,12H,8H2,1-3H3 |
| SMIL | CC(C)(C)c1ccccc1CO |
| IUPAC navn | (2-tert-butylphenyl)methanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 164.24 |
| Formel vægt | 164.1201 |