Få mere at vide
2-tert-butylphenol, TRC
Artikelnummer. 30337793
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30337793 25 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30337793 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB70137525G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-tert.-Butylphenol
CAS 88-18-6
Molekylær formel C10 H14 O
Mængde 25 g
Synonym Phenol, o-tert-butyl- (8CI), 2-(1,1-Dimethylethyl)phenol, 2-tert-Butyl-1-hydroxybenzene, 2-tert-Butylphenol, o-t-Butylphenol, o-tert-Butylphenol
InChI formel InChI=1S/C10H14O/c1-10(2,3)8-6-4-5-7-9(8)11/h4-7,11H,1-3H3
SMIL CC(C)(C)c1ccccc1O
IUPAC navn 2-tert-butylphenol
Molekylvægt (g/mol) 150.22
Formel vægt 150.1045