Få mere at vide
2-tert-Butyloxycarbonylamino-5-heptenoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-tert-Butyloxycarbonylamino-5-heptenoic Acid |
| CAS | 119808-36-5 |
| Molekylær formel | C12H21NO4 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 2-[[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]amino]-5-heptenoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C12H21NO4/c1-5-6-7-8-9(10(14)15)13-11(16)17-12(2,3)4/h5,9H,1,6-8H2,2-4H3,(H,13,16)(H,14,15) |
| SMIL | CC(C)(C)OC(=O)NC(CCCC=C)C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]hept-6-enoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 243.3 |
| Formel vægt | 243.1471 |