Få mere at vide
2-tert-Butylindole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-tert-Butylindole |
| CAS | 1805-65-8 |
| Molekylær formel | C12H15N |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 2-(1,1-Dimethylethyl)-1H-indole, 2-tert-Butyl-1H-indole |
| InChI formel | InChI=1S/C12H15N/c1-12(2,3)11-8-9-6-4-5-7-10(9)13-11/h4-8,13H,1-3H3 |
| SMIL | CC(C)(C)c1cc2ccccc2[nH]1 |
| IUPAC navn | 2-tert-butyl-1H-indole |
| Molekylvægt (g/mol) | 173.25 |
| Formel vægt | 173.1204 |