Få mere at vide
2-tert-butylimino-2-diethylamino-1,3-dimethyl-perhydro-1,3,2-diazaphosphorin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11945711 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
5 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11945711 1 mL Glasflaske 1ml
11965711 5 mL Glasflaske 5ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11945711 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 439160010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 98015-45-3 | C13H31N4P | 274.39 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 98015-45-3
Molekylær formel C13H31N4P
Molekylvægt (g/mol) 274.39
InChI nøgle VSCBATMPTLKTOV-UHFFFAOYSA-N
Synonym bemp, bemp phosphazene, 2-tert-butylimino-2-diethylamino-1,3-dimethyl-perhydro-1,3,2-diazaphosphorine, unii-df15j146qi, 2-tert-butylimino-2-diethylamino-1,3-dimethylperhydro-1,3,2-diazaphosphorine, 2-tert-butylimino-n,n-diethyl-1,3-dimethyl-1,3,2??-diazaphosphinan-2-amine, 2-tert-butylimino-n,n-diethyl-1,3-dimethyl-1,3,2, 2-t-butylimino-2-diethylamino-1,3-dimethyl-perhydro-1,3,2-diazaphosphorine, 2-tert-butylimino-2-diethylamino-1,3-dimethyl-1,3,2-diazaphosphorinane
PubChem CID 3513851
IUPAC navn 2-tert-butylimino-N,N-diethyl-1,3-dimethyl-1,3,2$1^{5}-diazaphosphinan-2-amin
SMIL CCN(CC)P1(=NC(C)(C)C)N(CCCN1C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-tert-Butylimino-2-diethylamino-1,3-dimethyl-perhydro-1,3,2-diazaphosphorine
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs
Tæthed 0.9480g/mL
Kogepunkt 74°C (0.1 mmHg)
Flammepunkt 53°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 mL
Specifik vægtfylde 0.948
Formel vægt 274.39
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-tert-Butylimino-2-diethylamino-1,3-dimethyl-perhydro-1,3,2-diazaphosphorine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.